Imprimer
Acide 3-cyclohexylpropionique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0484-25G C0484-500G C0484-100G
TCIAC0484-25GEA 33 EUR
TCIAC0484-25G TCIAC0484-500G TCIAC0484-100G
Acide 3-cyclohexylpropionique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-cyclohexylpropionique
Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 268°C
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001527
Numéro CAS: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49cf9595222d0426772adc65a827ad9ca65f3a2b&vid=49cf9595222d0426772adc65a827ad9ca65f3a2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %