Imprimer
7-Amino-4-méthylcoumarine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Attention
M0760-1G M0760-5G
TCIAM0760-1GEA 59.4 EUR
TCIAM0760-1G TCIAM0760-5G
7-Amino-4-méthylcoumarine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
7-Amino-4-méthylcoumarine
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226 °C
Densité: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006868
Numéro CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c17d12907b6d98bfa0a9aa60e2fba61d0d1fa99&vid=d7542253a3a9274379f527a50147d0402a4202a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 230.0 deg-C