Imprimer
1,3-Dibromo-2-propanol ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
D0187-25ML D0187-500ML D0187-100ML
TCIAD0187-25MLEA 85.8 EUR
TCIAD0187-25ML TCIAD0187-500ML TCIAD0187-100ML
1,3-Dibromo-2-propanol ≥95.0% (par GC) stabilisé
1,3-Dibromo-2-propanol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217.89 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000216
Numéro CAS: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
ONU: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&vid=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %