Imprimer
Pissettes, col étroit, épaule inclinée, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
WGF240P WGF330P WGF336P
215-0568EA 59.7 EUR
215-0568 215-1465 215-1466
Pissettes, col étroit, épaule inclinée, Azlon®
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide avec bouchon distributeur pivotant en PP blanc.
  • Good chemical and heat resistance
  • Choice of three sizes
  • Closure feature precision jet tip aperture for fine control
Le design compact permet une manipulation aisée et une plus grande simplicité d'utilisation.