Imprimer
VWR®, Combinaisons de travail avec bavette et bretelles
Fournisseur: VWR Collection
113-06774EA 108 EUR
113-06774 113-06775 113-06776 113-06777 113-06778 113-06779 113-06773 113-05895 113-05896 113-05897 113-05898 113-05899 113-05900 113-05901 113-07393 113-07394 113-07395 113-07396 113-07397 113-07398 113-07399
VWR®, Combinaisons de travail avec bavette et bretelles
Tenue de travail
Combinaisons polyvalentes, 65% polyester, 35% coton. Le matériau est sanforisé, ce qui empêche le vêtement de rétrécir au lavage.
  • Bretelles élastiquées, grande poche bavette
  • Taille ajustable par bouton, côtés des jambes élastiqués
  • Deux poches avant et arrière, grande poche latérale avec bouton pression, petite poche intérieure
  • Poches pour mètre pliant et téléphone portable
Poids : 245 g/m²
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Applications des tenues À usage universel,Industriel
Environmentally Preferable
Zone à risque
Genre Pour hommes
Longueur de manches ou de jambes Chest long
Type de fermeture Avec boutons pression
Tissu 65% polyester and 35% cotton
Poids 245 g/m²