Imprimer
Milieu de chromatographie d'affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC) magnétique His Mag Sepharose® excel
Fournisseur: Cytiva
17-3712-20 17-3712-21 17-3712-22
17-3712-20EA 206 EUR
17-3712-20 17-3712-21 17-3712-22
Milieu de chromatographie d'affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC) magnétique His Mag Sepharose® excel
Perles Billes magnétiques
His Mag Sepharose® excel est un milieu de chromatographie d'affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC) magnétique pré-chargé avec des ions nickel qui sont fortement liés à un ligand chélatant. Le milieu permet une capture à petite échelle, une purification et un criblage reproductible des protéines marquées à l'histidine exprimées et sécrétées dans les surnageants de cultures cellulaires de cellules eucaryotes telles que les cellules d'insectes ou les cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO, Chinese Hamster Ovary).
  • Augmentation du rendement des protéines cibles
  • Dégradation minimisée grâce à une manipulation réduite et simplifiée des échantillons
  • Simplification de la manipulation à l'aide de billes magnétiques visibles et denses à base de Sepharose
Le format Mag Sepharose® offre d'excellentes propriétés pour les expériences à petite échelle. La densité élevée des billes permet une capture rapide à l'aide de dispositifs magnétiques tandis que la visibilité des billes permet une collecte fiable des protéines marquées à l'histidine liées pendant la procédure de purification. La matrice de base est basée sur le milieu Sepharose™ dans lequel est incorporée de la magnétite.