Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 58-270
Fournisseur: Ansell
58-270/7 58-270/9 58-270/8 58-270/10 58-270/11 58-270/6
112-1980EA 94.1 EUR
112-1980 112-1986 112-1985 112-1987 112-1988 ANSE58-270/6
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 58-270
Gants
Cette doublure en nylon recouverte de nitrile est conçue pour des applications chimiques légères à moyennes.
  • Excellente préhension grâce à la technologie Ansell Grip Technology™
  • Double paroi fine en nitrile et doublure nylon calibre 15 sans couture: Excellente sensibilité tactile et une grande flexibilité
  • Faciles à enfiler et à retirer, conservent la chaleur minimale, ce qui réduit la transpiration
  • Étanchéité et protection des mains du contact nocif avec les huiles, produits chimiques et autres liquides
  • Forme de manchette de sécurité conçue pour éviter les accrochages et les démangeaisons sur les mains nues
Elle permet des travaux de maintenance, d'assemblages légers en environnements chimiques, manipulation d'objets recouverts de graisse et d'huiles, de peintures, d'encres, de colorants, de colles et d'adhésifs.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (3131A), EN 1149 ; AQL 0,65 ; Cat. III
Conviennent au contact alimentaire