4-Amino-1,3,5-triazine-2-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 6-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-4-hydroxy-1,3,5-triazine
A1091-25G
A1091-5G
TCIAA1091-25GEA
227
EUR
TCIAA1091-25G
TCIAA1091-5G
4-Amino-1,3,5-triazine-2-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-1,3,5-triazine-2-one
Formule:
C₃H₄N₄O |
Numéro MDL:
MFCD00006033 Numéro CAS: 931-86-2 EINECS: 213-242-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 5.0 % |