Imprimer
4-Amino-1,3,5-triazine-2-one, (max. 7% H₂O) 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 6-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-4-hydroxy-1,3,5-triazine
A13410.06 A13410.14
A13410.06EA 42.7 EUR
A13410.06 A13410.14
4-Amino-1,3,5-triazine-2-one, (max. 7% H₂O) 98% (poids sec)
4-Amino-1,3,5-triazine-2-one
Purity: 98% CAS No.: 931-86-2 Molecular Formula: C3H4N4O Formula Weight: 112.09 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 116378
Formule: C₃H₄N₄O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149402
Numéro CAS: 931-86-2
EINECS: 213-242-9