Imprimer
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, (S)-Me-CBS Catalyst, (S)-3,3-Diphenyl-1-methyltetrahydro-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (S)-3,3-Diphenyl-1-methylpyrrolidino[1,2-c]-1,3,2-oxazaborole
D2131-1G D2131-5G
TCIAD2131-1GEA 46.2 EUR
TCIAD2131-1G TCIAD2131-5G
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formule: C₁₈H₂₀BNO
MW: 277.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078439
Numéro CAS: 112022-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4833bd5d78ce35c0c2a56673003c07d7b557063&vid=16220c27362b41408a42ac1db509d08782e7b1bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -66.0 to -73.0 deg (C=1, MeOH)