Imprimer
(R)-(+)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (R)-alpha-Lipoic acid, (R)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (R)-Thioctic acid
L0207-25G L0207-5G L0207-100G
TCIAL0207-25GEA 225 EUR
TCIAL0207-25G TCIAL0207-5G TCIAL0207-100G
(R)-(+)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(+)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
Formule: C₈H₁₄O₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631142
Numéro CAS: 1200-22-2
Merck Index: 14,09326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ad84a704540ec1b219c7286930610a786b03721&vid=6ad84a704540ec1b219c7286930610a786b03721&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +110 to +121 deg (C=1, EtOH)