Imprimer
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L14583.AC L14583.AA
L14583.ACEA 281 EUR
L14583.AC L14583.AA
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-81-8 Molecular Formula: C18H20BNO Formula Weight: 277.17 Flash Point: 4°(39°F) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00078439
Formule: C₁₈H₂₀BNO
Densité: 0.925
Point d'éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078439
Numéro CAS: 112022-81-8
ONU: 1294
ADR: 3,II