Imprimer
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (±)​-​1,2-​Dithiolane-​3-pentanoic acid, 5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-Thioctic acid (oxidized), DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2), 6,8-Dithiooctanoic acid
L0058-25G L0058-5G
TCIAL0058-25GEA 173 EUR
TCIAL0058-25G TCIAL0058-5G
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
Formule: C₈H₁₄O₂S₂
Point d'ébullition: 165°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005474
Numéro CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2
Merck Index: 14,09326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ddfa68dd0f122e094c321deae0ab60dc082b06f&vid=5ddfa68dd0f122e094c321deae0ab60dc082b06f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %