Imprimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
B1045-1G B1045-100MG
TCIAB1045-1GEA 459 EUR
TCIAB1045-1G TCIAB1045-100MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formule: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Numéro MDL: MFCD00012415
Numéro CAS: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3f382320f965496a4bda888a0c0b36515b03a1&vid=5f3f382320f965496a4bda888a0c0b36515b03a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %