Imprimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer (57,2% Ir)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
12749.01 12749.03 12749.06
12749.01EA 130 EUR
12749.01 12749.03 12749.06
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer (57,2% Ir)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
CAS No.: 12112-67-3 Molecular Formula: C16H24Cl2Ir2 Formula Weight: 671.71 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Orange to red Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012414
Formule: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Point de fusion: 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012414
Numéro CAS: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7