Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
39414.ME
39414.03
39414.MEEA
223
EUR
39414.ME
39414.03
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
CAS No.: 35138-23-9
Molecular Formula: C16H24BF4Ir
Formula Weight: 495.40
Physical Form: Powder
Solubility: Soluble in chloroform, methylene chloride
MDL No.: MFCD00079664
Formule:
C₁₆H₂₄BF₄Ir MW: 495.383 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079664 Numéro CAS: 35138-23-9 |