Imprimer
2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Fournisseur: Thermo Scientific
KM08172DA KM08172EA
MAYBKM08172DAEA 0 EUR
MAYBKM08172DA MAYBKM08172EA
2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrClS
MW: 261.57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126363
Numéro CAS: 175203-60-8