Imprimer
Cyclohex-1-ène-1-éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanamine
C1157-25ML C1157-500ML
TCIAC1157-25MLEA 28.6 EUR
TCIAC1157-25ML TCIAC1157-500ML
Cyclohex-1-ène-1-éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclohex-1-ène-1-éthylamine
Formule: C₈H₁₅N
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00012058
Numéro CAS: 3399-73-3
EINECS: 222-267-4
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7345130f0245ef8506adf745c84282fc8f9a29&vid=3d7345130f0245ef8506adf745c84282fc8f9a29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %