Imprimer
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13271.03 A13271.06
A13271.03EA 41.1 EUR
A13271.03 A13271.06
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1560-11-8 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 117-121° Boiling Point: 210° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001396
Formule: C₆H₈O₂
Point d'ébullition: 210 °C
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001396
Numéro CAS: 1560-11-8
ONU: 3261
ADR: 8,III