Imprimer
Cyclopropanecarboxylate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylcyclopropanecarboxylate
C1607-25ML C1607-250ML
TCIAC1607-25MLEA 24.2 EUR
TCIAC1607-25ML TCIAC1607-250ML
Cyclopropanecarboxylate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Cyclopropanecarboxylate de méthyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00001280
Numéro CAS: 2868-37-3
EINECS: 220-690-9
ONU: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72ec0cbfe16e73caa2bfef657a6ab4e5f9bce914&vid=72ec0cbfe16e73caa2bfef657a6ab4e5f9bce914&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %