Imprimer
Cyclopropanecarboxylate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methylcyclopropanecarboxylate
B20853.14 B20853.22 B20853.36
B20853.14EA 44.1 EUR
B20853.14 B20853.22 B20853.36
Cyclopropanecarboxylate de méthyle ≥98%
Cyclopropanecarboxylate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 2868-37-3 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 2039388 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00001280
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C
Densité: 0.983
Point d'éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001280
Numéro CAS: 2868-37-3
EINECS: 220-690-9
ONU: 3272
ADR: 3 II