Imprimer
Cyclohexanecarboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0471-25ML C0471-500ML C0471-100ML
TCIAC0471-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0471-25ML TCIAC0471-500ML TCIAC0471-100ML
Cyclohexanecarboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Cyclohexanecarboxylate de méthyle
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142.2 g/mol
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00001458
Numéro CAS: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
ONU: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc2d83c490751ab615ed04abf90c54bfc4e61dd&vid=9cc2d83c490751ab615ed04abf90c54bfc4e61dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %