Imprimer
4'-(Methylthio)acetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1672-25G M1672-5G
TCIAM1672-25GEA 175 EUR
TCIAM1672-25G TCIAM1672-5G
4'-(Methylthio)acetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-(Methylthio)acetophenone
Formule: C₉H₁₀OS
Numéro MDL: MFCD00039835
Numéro CAS: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b5ae8b2b0a243a3074ad9589e3fdb37ca5dd72&vid=31b5ae8b2b0a243a3074ad9589e3fdb37ca5dd72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 84.0 deg-C