Imprimer
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
213670100 213670500
ACRO213670100EA 60.7 EUR
ACRO213670100 ACRO213670500
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 98%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Formule: C₁₀H₅F₆IO₄
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009672
Numéro CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %