Imprimer
Acide 2,5-dihydroxytéréphtalique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3899-25G D3899-5G
TCIAD3899-25GEA 280 EUR
TCIAD3899-25G TCIAD3899-5G
Acide 2,5-dihydroxytéréphtalique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,5-dihydroxytéréphtalique
Formule: C₈H₆O₆
Point de fusion: 339°C
Numéro MDL: MFCD00132933
Numéro CAS: 610-92-4
EINECS: 210-239-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52ec86e08323852d8d69a6939ba165e73c450e30&vid=52ec86e08323852d8d69a6939ba165e73c450e30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %