L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, H-Tle-OMe·HCl, H-Tle-OMe.HCl
L0188-1G
L0188-25G
L0188-5G
TCIAL0188-1GEA
17.6
EUR
TCIAL0188-1G
TCIAL0188-25G
TCIAL0188-5G
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride
Formule:
C₇H₁₅NO₂·HCl |
Numéro MDL:
MFCD00040604 Numéro CAS: 63038-27-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +13.0 to +20.0 deg (C=1, Methanol) |