Imprimer
N-Acetyl-DL-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetyl-DL-leucine, Ac-DL-Leu-OH, 2-Acetamido-4-methylpentanoic acid
A0097-25G A0097-5G
TCIAA0097-25GEA 81.4 EUR
TCIAA0097-25G TCIAA0097-5G
N-Acetyl-DL-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-DL-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00026498
Numéro CAS: 99-15-0
EINECS: 202-734-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d5e9d3a4624db77fad5be684488de6e39c7d7f&vid=62d5e9d3a4624db77fad5be684488de6e39c7d7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency