Imprimer
(±)-Acétylsuccinate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B23744.06 B23744.14 B23744.22
B23744.06EA 27.7 EUR
B23744.06 B23744.14 B23744.22
(±)-Acétylsuccinate de diéthyle ≥97%
(±)-Acétylsuccinate de diéthyle
Purity: 97+% CAS No.: 1115-30-6 Molecular Formula: C10H16O5 Formula Weight: 216.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4346 Melting Point: -8° Boiling Point: 180-183°/50mm MDL No.: MFCD00009157
Formule: C₁₀H₁₆O₅
Point d'ébullition: 180…183 °C (50 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.081
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009157
Numéro CAS: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8