2,3-Dihydroflavone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B22587.09
B22587.18
B22587.09EA
48.4
EUR
B22587.09
B22587.18
2,3-Dihydroflavone ≥98%
2,3-Dihydroflavone
Purity: 98+%
CAS No.: 487-26-3
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 183227
Formule:
C₁₅H₁₂O₂ Point de fusion: 75…79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006841 Numéro CAS: 487-26-3 EINECS: 207-654-8 |