Imprimer
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
H50239.03 H50239.06
H50239.03EA 122 EUR
H50239.03 H50239.06
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 10242-10-1 Molecular Formula: C9H5ClO3 Formula Weight: 196.59 MDL No.: MFCD00060512
Formule: C₉H₅ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060512
Numéro CAS: 10242-10-1