Imprimer
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0826-1G H0826-5G
TCIAH0826-1GEA 93.5 EUR
TCIAH0826-1G TCIAH0826-5G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (par GC)
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole
Formule: C₆H₉NO
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD00191451
Numéro CAS: 6719-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c081097c2ff8f87a8c62d286774bb08c701449&vid=36c081097c2ff8f87a8c62d286774bb08c701449&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %