4-Fluoro-L-phenylalanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L19934.03
L19934.06
L19934.03EA
225
EUR
L19934.03
L19934.06
4-Fluoro-L-phenylalanine ≥98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 1132-68-9
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2416148
Formule:
C₉H₁₀FNO₂ Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063064 Numéro CAS: 1132-68-9 |