Levodopa ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D0600-25G
D0600-5G
D0600-100G
TCIAD0600-25GEA
66
EUR
TCIAD0600-25G
TCIAD0600-5G
TCIAD0600-100G
Levodopa ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Levodopa
Formule:
C₉H₁₁NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00002598 Numéro CAS: 59-92-7 EINECS: 200-445-2 Merck Index: 14,05464 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -11.0 to -13.0 deg (C=5, 1mol/L HCl) |
Solubility in 1mol/L HCl | almost transparency |