Imprimer
Levodopa
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
13248-5 13248-25 13248-50 13248-100
CAYM13248-5EA 33.6 EUR
CAYM13248-5 CAYM13248-25 CAYM13248-50 CAYM13248-100
Levodopa
Levodopa
Formule: C₉H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00002598
Numéro CAS: 59-92-7
EINECS: 200-445-2