Imprimer
Levodopa ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
A11311.06 A11311.14 A11311.22
A11311.06EA 45.1 EUR
A11311.06 A11311.14 A11311.22
Levodopa ≥98%
Levodopa
Purity: 98+% CAS No.: 59-92-7 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Odour: Odourless Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2215169 Merck Reference: 14,5464 MDL No.: MFCD00002598
Formule: C₉H₁₁NO₄
MW: 197.19 g/mol
Point de fusion: ∼ 295 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002598
Numéro CAS: 59-92-7
EINECS: 200-445-2