Imprimer
2-Chloro-L-phenylalanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Phe(2-Cl)-OH
H27135.MD H27135.03
H27135.MDEA 164 EUR
H27135.MD H27135.03
2-Chloro-L-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-L-phenylalanine
Purity: 98+% CAS No.: 103616-89-3 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.64 Melting Point: 196-199° MDL No.: MFCD00077921
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6 g/mol
Point de fusion: 196…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077921
Numéro CAS: 103616-89-3