Imprimer
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0169-1G F0169-5G
TCIAF0169-1GEA 48.4 EUR
TCIAF0169-1G TCIAF0169-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Numéro MDL: MFCD00004273
Numéro CAS: 456-88-2
EINECS: 207-272-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1bc0340f44a7ca49f4bf876753b28c7c2e15b8&vid=4c1bc0340f44a7ca49f4bf876753b28c7c2e15b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %