Imprimer
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
L07297.03 L07297.06
L07297.03EA 49.7 EUR
L07297.03 L07297.06
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 2629-54-1 Molecular Formula: C9H10FNO2 Formula Weight: 183.18 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 2939807
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.2 g/mol
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004273
Numéro CAS: 2629-54-1
EINECS: 220-104-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 II