Imprimer
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: DL-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, DL-DOPA, 3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
41535.06 41535.14
41535.06EA 52.3 EUR
41535.06 41535.14
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Purity: 98% CAS No.: 63-84-3 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,3420 MDL No.: MFCD00063060
Formule: C₉H₁₁NO₄
MW: 197.19 g/mol
Point de fusion: 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063060
Numéro CAS: 63-84-3
EINECS: 200-566-0