Imprimer
4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH
A13323.09 A13323.18
A13323.09EA 100 EUR
A13323.09 A13323.18
4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Purity: 98+% CAS No.: 7424-00-2 Molecular Formula: C9H10ClNO2 Formula Weight: 199.64 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 2805758
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6 g/mol
Point de fusion: ∼ 265 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002601
Numéro CAS: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9