Imprimer
4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
157280050 157280250
ACRO157280050EA 63.2 EUR
ACRO157280050 ACRO157280250
4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Point de fusion: >240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002601
Numéro CAS: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %