Imprimer
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
349881000 349885000
ACRO349881000EA 81 EUR
ACRO349881000 ACRO349885000
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) 99%
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle)
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Point de fusion: 38…41 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036227
Numéro CAS: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
ONU: 3110
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %