(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(2S)-(+)-Glycidyl tosylate, (s)-(+)-oxirane-2-methanol p-toluenesulphonate, (2S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulphonate
T1612-25G
T1612-5G
TCIAT1612-25GEA
93.5
EUR
TCIAT1612-25G
TCIAT1612-5G
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC)
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate
Formule:
C₁₀H₁₂O₄S MW: 228.26 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00064489 Numéro CAS: 70987-78-9 EINECS: 417-210-7 ONU: 3077 ADR: 9 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 95.0 ee% |
Melting point | 47.0 to 50.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +18.0 to +20.0 deg (C=2.5, CH3CN) |