Imprimer
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2R)-(-)-Glycidyl p-toluenesulphonate, (2R)-(-)-Glycidyl tosylate
T1611-25G T1611-5G
TCIAT1611-25GEA 96.8 EUR
TCIAT1611-25G TCIAT1611-5G
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (par GC)
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228.2649 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010834
Numéro CAS: 113826-06-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c5c197a79d6b3b39918dd404888bb397b93392b&vid=5c5c197a79d6b3b39918dd404888bb397b93392b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -20.0 deg (C=2.5, CH3CN)