Imprimer
Pyrrolidine-1-propylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L04739.06 L04739.14
L04739.06EA 74.1 EUR
L04739.06 L04739.14
Pyrrolidine-1-propylamine 97%
Pyrrolidine-1-propylamine
Purity: 97% CAS No.: 23159-07-1 Molecular Formula: C7H16N2 Formula Weight: 128.22 Refractive Index: 1.4710 Boiling Point: 191-193° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014100
Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'ébullition: 191…193 °C
Densité: 1,014
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014100
Numéro CAS: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
ADR: 8,III