Imprimer
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H27567.03 H27567.06
H27567.03EA 61.6 EUR
H27567.03 H27567.06
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3685-23-2 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 299-301° MDL No.: MFCD00191730
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.19 g/mol
Point de fusion: 299…301 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191730
Numéro CAS: 3685-23-2