Imprimer
Cyclobutane-1,1-dicarboxylate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0942-25ML C0942-5ML
TCIAC0942-25MLEA 88 EUR
TCIAC0942-25ML TCIAC0942-5ML
Cyclobutane-1,1-dicarboxylate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Cyclobutane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₄
Point d'ébullition: 226°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00019261
Numéro CAS: 3779-29-1
EINECS: 223-239-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b44d13e6556056bb5d4bd4408751e45477c4ebc&vid=4b44d13e6556056bb5d4bd4408751e45477c4ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %