Imprimer
Décanoate de propyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B25159.0B B25159.18
B25159.0BEA 727 EUR
B25159.0B B25159.18
Décanoate de propyle ≥98%
Décanoate de propyle
Purity: 98% CAS No.: 30673-60-0 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH2CH3 Formula Weight: 214.35 Flash Point: 115°(239°F) Boiling Point: 254° MDL No.: MFCD00056329
Formule: C₁₃H₂₆O₂
MW: 214.35 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Densité: 0.86
Point d'éclair: 115 °C (239 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056329
Numéro CAS: 30673-60-0
EINECS: 250-283-1