Hydrogénosuccinate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
H55116.03
H55116.06
H55116.14
H55116.03EA
36
EUR
H55116.03
H55116.06
H55116.14
Hydrogénosuccinate d'éthyle 95%
Hydrogénosuccinate d'éthyle
Purity: 95%
CAS No.: 1070-34-4
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00053346
Formule:
C₆H₁₀O₄ Point d'ébullition: 248 °C Densité: 1.141 Point d'éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053346 Numéro CAS: 1070-34-4 EINECS: 213-973-3 |