5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L08290.03
L08290.06
L08290.03EA
28.3
EUR
L08290.03
L08290.06
5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
5-Benzoylpentanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4144-62-1
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 1961325
Formule:
C₁₂H₁₄O₃ Point de fusion: 75…79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014380 Numéro CAS: 4144-62-1 |